5-Fluoro-2-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
F0301-25G F0301-5G
TCIAF0301-25GEA 77 EUR
TCIAF0301-25G TCIAF0301-5G
5-Fluoro-2-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
5-Fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
Kookpunt: 218 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 28 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007283
CAS nummer: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b932157ec53a433adcf10117bb40a1aac5d767c9&vid=f2d2edeb060b9a548cd3ada10389eef7d12ec9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %