α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
D2699-25G
D2699-5G
TCIAD2699-25GEA
70.4
EUR
TCIAD2699-25G
TCIAD2699-5G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene
Formule:
C₇H₃F₃N₂O₄ Kookpunt: 127 - 129 °C (9 -rr) Smeltpunt: 50 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007233 CAS nummer: 401-99-0 EINECS: 206-935-2 |
Specification Test Results
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |