2-Ethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
E0060-25ML
E0060-500ML
TCIAE0060-25MLEA
17.6
EUR
TCIAE0060-25ML
TCIAE0060-500ML
2-Ethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethylaniline
Formule:
C₈H₁₁N Kookpunt: 216°C Smeltpunt: –46 °C Dichtheid: 0,983 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 99°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007751 CAS nummer: 578-54-1 EINECS: 209-424-2 UN: 2273 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |