4-Ethylaniline ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
E0061-25ML
E0061-500ML
TCIAE0061-25MLEA
34.1
EUR
TCIAE0061-25ML
TCIAE0061-500ML
4-Ethylaniline ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Ethylaniline
Formule:
C₈H₁₁N Kookpunt: 214°C Smeltpunt: –5 °C Dichtheid: 0,96875 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 85°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007921 CAS nummer: 589-16-2 EINECS: 209-637-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |