2-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0150-25ML M0150-500ML
TCIAM0150-25MLEA 19.8 EUR
TCIAM0150-25ML TCIAM0150-500ML
2-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
2-Methylanisole
Formule: C₈H₁₀O
Kookpunt: 171°C
Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 52°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008373
CAS nummer: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58090c178040b7b7a04c744e7aa4708beab4042f&vid=2670e318dd4b268bde0d179787678e134c5043e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %