3-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0151-25ML M0151-500ML
TCIAM0151-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0151-25ML TCIAM0151-500ML
3-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
3-Methylanisole
Formule: C₈H₁₀O
Kookpunt: 177°C
Smeltpunt: –47 °C
Dichtheid: 0,9891 g/cm³ (0 °C)
Vlampunt: 54°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008395
CAS nummer: 100-84-5
EINECS: 202-893-4
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e97dcafc5948132efc68635b54850992d013956&vid=b4f3fa902466c193588e738f271b757f36917755&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %