4-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0149-25ML M0149-500ML M0149-100ML
TCIAM0149-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0149-25ML TCIAM0149-500ML TCIAM0149-100ML
4-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
4-Methylanisole
Formule: C₈H₁₀O
Kookpunt: 175°C
Smeltpunt: –36 °C
Dichtheid: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 59°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008413
CAS nummer: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5998ff110ef1366b10462720b849d5801bd231c8&vid=3bab89bdf1b41b22f83270315876f9600fc32158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %