Butylbenzene 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: n-Butylbenzene
B0713-25ML B0713-500ML B0713-100ML
TCIAB0713-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0713-25ML TCIAB0713-500ML TCIAB0713-100ML
Butylbenzene 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Butylbenzene
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Kookpunt: 183°C
Smeltpunt: –88°C
Vlampunt: 61
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009463
CAS nummer: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01549
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40da26daf31b52464af335686fa12e452d578a29&vid=be06e90e6ec14b9dd78e200c70af59c543278966&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %