Dodecylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D1074-25ML D1074-500ML
TCIAD1074-25MLEA 51.7 EUR
TCIAD1074-25ML TCIAD1074-500ML
Dodecylbenzene ≥98.0% (by GC)
Dodecylbenzene
Formule: C₁₈H₃₀
Kookpunt: 148°C
Smeltpunt: –4 °C
Dichtheid: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 124°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008974
CAS nummer: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f41143e61eb3ec9bb6f82cd62030b919baa4d1e&vid=2cfd3dedc2f08801ce254e5b7576b9540460834a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %