Heptylbenzene ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
N-heptylbenzene, 1-Phenylheptane
H0046-25ML
H0046-500ML
TCIAH0046-25MLEA
66
EUR
TCIAH0046-25ML
TCIAH0046-500ML
Heptylbenzene ≥97.0% (by GC)
Heptylbenzene
Formule:
C₁₃H₂₀ Kookpunt: 235°C Smeltpunt: 83 °C Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 95°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009545 CAS nummer: 1078-71-3 EINECS: 214-084-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |