Propylbenzeen ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
P0523-25ML
P0523-500ML
P0523-100ML
TCIAP0523-25MLEA
20.9
EUR
TCIAP0523-25ML
TCIAP0523-500ML
TCIAP0523-100ML
Propylbenzeen ≥99.0% (by GC)
Propylbenzeen
Formule:
C₉H₁₂ Kookpunt: 159°C Smeltpunt: –99 °C Dichtheid: 0,862 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 30°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009377 CAS nummer: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 2364 ADR: 3,III Merck Index: 14,07844 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |