2-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
B0669-25G B0669-250G
TCIAB0669-25GEA 45.1 EUR
TCIAB0669-25G TCIAB0669-250G
2-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-m-xylene
Formule: C₈H₉Br
Kookpunt: 206°C
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 74°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000075
CAS nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e46eabc8bee43ccd2b6f6ddd645c01efc52cdb&vid=05ba0f96106cbb2164a8810156abf5895a06ba80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %