3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D3498-5G
D3498-25G
TCIAD3498-5GEA
51.7
EUR
TCIAD3498-5G
TCIAD3498-25G
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Formule:
C₉H₁₀O Kookpunt: 108°C Smeltpunt: 9°C Dichtheid: 1,09 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 99°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082777 CAS nummer: 5779-95-3 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |