Triisopropylchlorosilane ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
T1078-25ML T1078-250ML T1078-5ML
TCIAT1078-25MLEA 91.3 EUR
TCIAT1078-25ML TCIAT1078-250ML TCIAT1078-5ML
Triisopropylchlorosilane ≥95.0% (by GC)
Triisopropylchlorosilane
Formule: C₉H₂₁ClSi
Kookpunt: 96°C
Dichtheid: 0,9008 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 62°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009656
CAS nummer: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d03420a3a6b000c0a33940d8fec422b04036ec4&vid=5d03420a3a6b000c0a33940d8fec422b04036ec4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %