4-Chloro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
C0356-100G C0356-25G
TCIAC0356-100GEA 263 EUR
TCIAC0356-100G TCIAC0356-25G
4-Chloro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-o-xylene
Formule: C₈H₉Cl
Kookpunt: 192°C
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 1,0682 g/cm³ (15 °C)
Vlampunt: 66°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000596
CAS nummer: 615-60-1
EINECS: 210-438-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43f443f316c62730d761907a0bc808191227fe3c&vid=facd11faa6fede6df5ff5b1e7794f29799d4e5e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %