2,3-Dimethylanilin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Xylidine
D0666-25G D0666-500G
TCIAD0666-25GEA 30.8 EUR
TCIAD0666-25G TCIAD0666-500G
2,3-Dimethylanilin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimethylanilin
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 114°C
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 97°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007732
CAS nummer: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b93dc1d0ae3e69078ef31ca29c76226f86ddcd&vid=802d1b2788bdee851fd164e7cdf93d880f71a3b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %