2,4-Xylidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D0667-25ML
D0667-500ML
TCIAD0667-25MLEA
17.6
EUR
TCIAD0667-25ML
TCIAD0667-500ML
2,4-Xylidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Xylidine
Formule:
C₈H₁₁N Kookpunt: 218 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –16 °C Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 90°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007738 CAS nummer: 95-68-1 EINECS: 202-440-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10084 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |