2,5-Xylidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Amino-p-xylene, 2,5-Dimethylaniline
D0668-25G
D0668-500G
TCIAD0668-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0668-25G
TCIAD0668-500G
2,5-Xylidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Xylidine
Formule:
C₈H₁₁N Kookpunt: 104°C Smeltpunt: 15 °C Dichtheid: 0,979 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 106°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007743 CAS nummer: 95-78-3 EINECS: 202-451-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10084 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |