2,6-Diethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0476-25ML D0476-100ML
TCIAD0476-25MLEA 18.7 EUR
TCIAD0476-25ML TCIAD0476-100ML
2,6-Diethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Diethylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Kookpunt: 243 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 115°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007753
CAS nummer: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8527cc71e95ae4fefff0769964e19194d17f24&vid=9410f234df54100375fa08645c7390f056315500&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %