2,6-Xylidine ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0669-25ML D0669-500ML D0669-100ML
TCIAD0669-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0669-25ML TCIAD0669-500ML TCIAD0669-100ML
2,6-Xylidine ≥99.0% (by GC)
2,6-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 216°C
Smeltpunt: 10…12 °C
Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 91°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007747
CAS nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a585f2e6f2768bce5a564d6c5bd5b78229a6bc17&vid=a2334de99247c5855c9acd23396435a60b085db9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %