2,4-Xylenol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D0774-25G
D0774-500G
TCIAD0774-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0774-25G
TCIAD0774-500G
2,4-Xylenol ≥98.0% (by GC)
2,4-Xylenol
Formule:
C₈H₁₀O Kookpunt: 210,9 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 25 °C Dichtheid: 1,016 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 80 - 95 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002233 CAS nummer: 105-67-9 EINECS: 203-321-6 UN: 3430 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10082 |
|
Specification Test Results
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |