1,3-Diisopropylbenzene ≥85.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0927-25ML D0927-500ML
TCIAD0927-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0927-25ML TCIAD0927-500ML
1,3-Diisopropylbenzene ≥85.0% (by GC)
1,3-Diisopropylbenzene
Formule: C₁₂H₁₈
Kookpunt: 203°C
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 77°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008889
CAS nummer: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab73b113a0b0f0102f2ae7c8ccf966836de571db&vid=753d730aab332e79dd0563bc03d01b55257432b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %