1,3-Diisopropylbenzene ≥96.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D2490-25ML D2490-500ML
TCIAD2490-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD2490-25ML TCIAD2490-500ML
1,3-Diisopropylbenzene ≥96.0% (by GC)
1,3-Diisopropylbenzene
Formule: C₁₂H₁₈
Kookpunt: 204°C
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 76°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008889
CAS nummer: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c68a0e7cac2e89aff1a6370a7e820382b9927fc&vid=1ac1da271bee46fbcc8a51e7fa9c4adee40a6783&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %