1,3-Diethylbenzene ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0478-25ML D0478-100ML
TCIAD0478-25MLEA 45.1 EUR
TCIAD0478-25ML TCIAD0478-100ML
1,3-Diethylbenzene ≥97.0% (by GC)
1,3-Diethylbenzene
Formule: C₁₀H₁₄
Kookpunt: 182°C
Smeltpunt: –84°C
Dichtheid: 0,8798 g/cm³ (0 °C)
Vlampunt: 56°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009260
CAS nummer: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc53b84ae55d34964b4f6b4e9d9eef2462fec804&vid=3da7f8e4498e39d3f5602f73b930bb645bb12cb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %