4-tert-Butyltoluene ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B0744-25ML
B0744-500ML
TCIAB0744-25MLEA
17.6
EUR
TCIAB0744-25ML
TCIAB0744-500ML
4-tert-Butyltoluene ≥95.0% (by GC)
4-tert-Butyltoluene
Formule:
C₁₁H₁₆ Kookpunt: 193°C Dichtheid: 0,861 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 61°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008837 CAS nummer: 98-51-1 EINECS: 202-675-9 UN: 2667 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |