2-Bromomesitylene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene, Mesityl bromide, 2-Bromomesitylene
B1261-25G B1261-500G B1261-100G
TCIAB1261-25GEA 25.3 EUR
TCIAB1261-25G TCIAB1261-500G TCIAB1261-100G
2-Bromomesitylene ≥99.0% (by GC)
2-Bromomesitylene
Formule: C₉H₁₁Br
Kookpunt: 225°C
Smeltpunt: 2 °C
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 96°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000073
CAS nummer: 576-83-0
EINECS: 209-405-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23d129b4354f8ab4493856146d4ce607bd245037&vid=901d3b2f341c4421c02f70ec1a74528880260653&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %