1,2,4-Trimethylbenzeen ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
T0469-25ML T0469-500ML
TCIAT0469-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT0469-25ML TCIAT0469-500ML
1,2,4-Trimethylbenzeen ≥98.0% (by GC)
1,2,4-Trimethylbenzeen
Formule: C₉H₁₂
Kookpunt: 169°C
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 44°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008527
CAS nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07915
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cd72b1ab6647e0bc94fa09d39368ef221d5ab95&vid=3e4c263197149cccaf7eb653f5ddf97763af7cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %