1,3,5-Triethylbenzeen ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
T0426-25ML T0426-5ML
TCIAT0426-25MLEA 515 EUR
TCIAT0426-25ML TCIAT0426-5ML
1,3,5-Triethylbenzeen ≥97.0% (by GC)
1,3,5-Triethylbenzeen
Formule: C₁₂H₁₈
Kookpunt: 218°C
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 0,8631 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 76°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009261
CAS nummer: 102-25-0
EINECS: 203-017-3
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b996b005a3316dea1602ae24e58e558ae8af3b&vid=f28e50742bc553371e3cb59d71f7bd3013cd7e1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %