1,3,5-Triethylbenzeen ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
T0868-1ML T0868-5ML
TCIAT0868-1MLEA 91.3 EUR
TCIAT0868-1ML TCIAT0868-5ML
1,3,5-Triethylbenzeen ≥99.0% (by GC)
1,3,5-Triethylbenzeen
Formule: C₁₂H₁₈
Kookpunt: 218°C
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 0,8631 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 76°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009261
CAS nummer: 102-25-0
EINECS: 203-017-3
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2ade27a24b84215e337065e138b1e058d8a3a7&vid=4376a4d987245d2580bcd3dd8ce2a94be17faf97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %