5-tert-Butyl-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B0965-25ML B0965-500ML
TCIAB0965-25MLEA 19.8 EUR
TCIAB0965-25ML TCIAB0965-500ML
5-tert-Butyl-m-xylene ≥98.0% (by GC)
5-tert-Butyl-m-xylene
Formule: C₁₂H₁₈
Kookpunt: 202°C
Smeltpunt: –22 °C
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 72°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008832
CAS nummer: 98-19-1
EINECS: 202-647-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dbad6acf57915c2a7e7c2d0a991f7ddcc237b9e&vid=3b808698fbafe13799066bda835d9fa5f9562fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %