Benzylbenzoaat ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Benzoic acid benzyl ester
B0064-25G
B0064-500G
TCIAB0064-25GEA
17.6
EUR
TCIAB0064-25G
TCIAB0064-500G
Benzylbenzoaat ≥99.0% (by GC)
Benzylbenzoaat
Formule:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212.25 g/mol Kookpunt: 323 Smeltpunt: 21 Vlampunt: 158°C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003075 CAS nummer: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 Merck Index: 14,01127 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Density (20deg.C) | 1.1160 to 1.1210 g/mL |