4-Chloroquinoline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H56721.03
H56721.06
H56721.03EA
94.9
EUR
H56721.03
H56721.06
4-Chloroquinoline ≥99%
4-Chloroquinoline
Purity: 99%
CAS No.: 611-35-8
Molecular Formula: C9H6ClN
Formula Weight: 163.60
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 260-261°
Beilstein Reference: 114721
MDL No.: MFCD00006773
Formule:
C₉H₆ClN Kookpunt: 260…261 °C Smeltpunt: 28…31 °C Dichtheid: 1,25 Vlampunt: 113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006773 CAS nummer: 611-35-8 EINECS: 210-267-7 |