5-Quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Q0059-1G Q0059-5G
TCIAQ0059-1GEA 39.6 EUR
TCIAQ0059-1G TCIAQ0059-5G
5-Quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Quinolinol
Formule: C₉H₇NO
Kookpunt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 223…226 °C
Dichtheid: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006792
CAS nummer: 578-67-6
EINECS: 209-428-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5045dd4cc5ea33f11f796306669504ccc32d7eb&vid=8b92cd77c8d9347962ff15cf146134e8e7ed48cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %