Quinoline ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Q0085-25G
Q0085-500G
TCIAQ0085-25GEA
26.4
EUR
TCIAQ0085-25G
TCIAQ0085-500G
Quinoline ≥97.0% (by GC)
Quinoline
Formule:
C₉H₇N Kookpunt: 238°C Smeltpunt: –15°C Dichtheid: 1,095 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006736 CAS nummer: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,08068 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |