Quinaldine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Methylquinoline
Q0005-25G
Q0005-500G
Q0005-100G
TCIAQ0005-25GEA
17.6
EUR
TCIAQ0005-25G
TCIAQ0005-500G
TCIAQ0005-100G
Quinaldine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Quinaldine
Formule:
C₁₀H₉N Kookpunt: 247°C Smeltpunt: –2°C Dichtheid: 1,0585 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 110°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006756 CAS nummer: 91-63-4 EINECS: 202-085-1 Merck Index: 14,08047 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |