Bromocyclopentane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B1006-25G B1006-500G B1006-100G
TCIAB1006-25GEA 22 EUR
TCIAB1006-25G TCIAB1006-500G TCIAB1006-100G
Bromocyclopentane ≥98.0% (by GC)
Bromocyclopentane
Formule: C₅H₉Br
Kookpunt: 138°C
Dichtheid: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 35°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001359
CAS nummer: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d91c1f7ec0a8b62591c814e4518a45880174940&vid=aa3452d6d3e6ca3fa5d25b41f0b6c11a024f8142&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %