Cyclohexanon ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
C0489-25ML C0489-500ML
TCIAC0489-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0489-25ML TCIAC0489-500ML
Cyclohexanon ≥99.0% (by GC)
Cyclohexanon
Formule: C₆H₁₀(=O)
Kookpunt: 157°C
Smeltpunt: –31 °C
Dichtheid: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 44°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001625
CAS nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
Bereik: 01-2119453616-35
Merck Index: 14,02726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37d28edcf27249845bd6197f46133137203c512a&vid=76370ea145c5364e7076e75f6c8bc2090a716063&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %