Cyclopentanon ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
C0510-25ML C0510-500ML C0510-100ML
TCIAC0510-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0510-25ML TCIAC0510-500ML TCIAC0510-100ML
Cyclopentanon ≥99.0% (by GC)
Cyclopentanon
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 130°C
Smeltpunt: –51°C
Dichtheid: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 34°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001409
CAS nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f82d128dcf05fe6be2ccceeab758685eb19616c&vid=2153dc3eb99ef35824ced3fb493692aa3f0f0d61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %