Cyclohexaan 99,5 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
C0469-25ML C0469-500ML
TCIAC0469-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0469-25ML TCIAC0469-500ML
Cyclohexaan 99,5 GC_ASSAY_METHOD
Cyclohexaan
Formule: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Kookpunt: 81°C
Smeltpunt: 7
Vlampunt: –20°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 14,02723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&vid=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %