Cyclopentaan ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pentamethylene
C0699-25ML C0699-500ML C0699-100ML
TCIAC0699-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0699-25ML TCIAC0699-500ML TCIAC0699-100ML
Cyclopentaan ≥98.0% (by GC)
Cyclopentaan
Formule: C₅H₁₀
Kookpunt: 50°C
Dichtheid: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001356
CAS nummer: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&vid=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %