2-Methylcyclohexanon ≥96.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M0197-25ML
M0197-500ML
M0197-100ML
TCIAM0197-25MLEA
31.9
EUR
TCIAM0197-25ML
TCIAM0197-500ML
TCIAM0197-100ML
2-Methylcyclohexanon ≥96.0% (by GC)
2-Methylcyclohexanon
Formule:
C₇H₁₂O Kookpunt: 165°C Smeltpunt: –14 °C Dichtheid: 0,924 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 48°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001635 CAS nummer: 583-60-8 EINECS: 209-513-6 UN: 2297 ADR: 3,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |