2-Acetylcyclohexanone ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Acetyl-1-cyclohexanone
A0881-10ML
A0881-25ML
TCIAA0881-10MLEA
57.2
EUR
TCIAA0881-10ML
TCIAA0881-25ML
2-Acetylcyclohexanone ≥97.0% (by GC)
2-Acetylcyclohexanone
Formule:
C₈H₁₂O₂ Kookpunt: 111°C Dichtheid: 1,063 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 79°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001633 CAS nummer: 874-23-7 EINECS: 212-858-5 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |