tert-Butylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B0823-25ML
B0823-100ML
TCIAB0823-25MLEA
42.9
EUR
TCIAB0823-25ML
TCIAB0823-100ML
tert-Butylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
tert-Butylcyclohexane
Formule:
C₁₀H₂₀ Kookpunt: 171°C Smeltpunt: –41 °C Dichtheid: 0,8127 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 42°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001471 CAS nummer: 3178-22-1 EINECS: 221-652-4 UN: 3295 ADR: 3,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |