Methylcyclohexaan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0190-25ML M0190-500ML
TCIAM0190-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0190-25ML TCIAM0190-500ML
Methylcyclohexaan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Methylcyclohexaan
Formule: C₆H₁₁CH₃
MW: 98.19 g/mol
Kookpunt: 100°C
Smeltpunt: –127°C
Vlampunt: –4°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001497
CAS nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&vid=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %