trans-1,2-Dimethylcyclohexaan ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0697-25ML D0697-5ML
TCIAD0697-25MLEA 129 EUR
TCIAD0697-25ML TCIAD0697-5ML
trans-1,2-Dimethylcyclohexaan ≥99.0% (by GC)
trans-1,2-Dimethylcyclohexaan
Formule: C₈H₁₆
Kookpunt: 123 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –88 °C
Dichtheid: 0,776 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 7°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001505
CAS nummer: 6876-23-9
EINECS: 229-979-4
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&vid=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %