Sodium hydrogen carbonate
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodium bicarbonate
RC-092 RC-091
RC-092EA 146 EUR
RC-092 RC-091
Sodium hydrogen carbonate
Sodium hydrogen carbonate
Formule: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Smeltpunt: 270
Dichtheid: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003528
CAS nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM