Benzylchloorformiaat ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: CBZ-Cl (Z-Cl)
B3021-25G B3021-250G
TCIAB3021-25GEA 24.2 EUR
TCIAB3021-25G TCIAB3021-250G
Benzylchloorformiaat ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Benzylchloorformiaat
Formule: C₈H₇ClO₂
Kookpunt: 103°C
Smeltpunt: 0°C
Vlampunt: 80°C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000640
CAS nummer: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
ADR: 8,I
Merck Index: 14,01801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dafc87f8bd19d81e72cb4d6d1cec566369f2cf84&vid=dafc87f8bd19d81e72cb4d6d1cec566369f2cf84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %