Ethyl-6-chloronicotinate ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
E0852-25G E0852-5G
TCIAE0852-25GEA 77 EUR
TCIAE0852-25G TCIAE0852-5G
Ethyl-6-chloronicotinate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-6-chloronicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Kookpunt: 150°C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00082739
CAS nummer: 49608-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=918421d169e65562de5f52f4e38ffb287f86fb97&vid=918421d169e65562de5f52f4e38ffb287f86fb97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Purity (GC) min. 97.0 %