Naftaleen ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
N0885-25G N0885-500G
TCIAN0885-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0885-25G TCIAN0885-500G
Naftaleen ≥98.0% (by GC)
Naftaleen
Formule: C₁₀H₈
Kookpunt: 218°C
Smeltpunt: 79…82 °C
Dichtheid: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001742
CAS nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,06370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&vid=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C