1-Bromo-2-methylnaphthalene ≥90.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B1295-25G B1295-5G
TCIAB1295-25GEA 82.5 EUR
TCIAB1295-25G TCIAB1295-5G
1-Bromo-2-methylnaphthalene ≥90.0% (by GC)
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Formule: C₁₁H₉Br
Kookpunt: 157°C
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003871
CAS nummer: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=007397406858e22a7ca6d76c285a0462800a6378&vid=007397406858e22a7ca6d76c285a0462800a6378&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %